Fortfahren mit
913596
Lithium modified silica nanoparticles
pore size non-porous, 600 nm, 20 % (w/w) in ethanol
Synonym(e):
Battery electrolytes, Nanosalt, Silica functionalized li-ion particles
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 280,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
SiO2O(CH2)3SO3-Li+
CAS-Nummer:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352300
NACRES:
NA.23
€ 280,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
battery grade
Quality Segment
assay
≥95%
concentration
20 % (w/w) in ethanol
particle size
600 nm
pore size
non-porous
application(s)
battery manufacturing
battery precursors
SMILES string
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Monodisperse nonporous silica nanoparticles with Lithium ion functionalization have been used in electrolytes and nanosalts. We offer highly monodisperse nonporous silica particles with lithium tertbutoxide, with sizes varying from 200 nm to 600 nm.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
914851914908914649
description
pore size non-porous, 600 nm, 20 % (w/w) in ethanol
description
pore size non-porous, 400 nm particle size, 20 % (w/w) in ethanol
description
pore size non-porous, 200 nm particle size, 20 % (w/w) in ethanol
description
pore size non-porous, 600 nm particle size, 10 % (w/w) in ethanol
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
assay
≥95%
assay
≥95%
assay
≥95%
assay
-
grade
battery grade
grade
battery grade
grade
battery grade
grade
-
application(s)
battery manufacturing
battery precursors
application(s)
battery manufacturing
battery precursors
application(s)
battery manufacturing
battery precursors
application(s)
battery manufacturing
battery precursors
pore size
non-porous
pore size
non-porous
pore size
non-porous
pore size
non-porous
concentration
20 % (w/w) in ethanol
concentration
20 % (w/w) in ethanol
concentration
20 % (w/w) in ethanol
concentration
10 % (w/w) in ethanol
Still not finding the right product?
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Self-heat. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
49.5 °F - closed cup - (in analogy to similar products)
flash_point_c
9.7 °C - closed cup - (in analogy to similar products)
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
1120-71-4
CAS No.
1120-71-4
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)