Fortfahren mit
913065
n-Octylammonium iodide
Greatcell Solar®
Synonym(e):
1-Octanamine, hydriodide (9CI), n-Octylammonium iodide, Greatcell Solar®, NOAI, Octylammonium iodide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 106,00
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 303,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H20IN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
257.16
MDL number:
UNSPSC Code:
12352300
NACRES:
NA.23
€ 106,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
Quality Segment
manufacturer/tradename
Greatcell Solar®
color
white
SMILES string
I.NCCCCCCCC
InChI
1S/C8H19N.HI/c1-2-3-4-5-6-7-8-9;/h2-9H2,1H3;1H
InChI key
HBZSVMFYMAOGRS-UHFFFAOYSA-N
Application
Organohalide based perovskites have emerged as an important class of material for solar cell applications. The variations/substitution in organohalide cations and anions is employed for the optimization of the band gap, carrier diffusion length, and power conversion efficiency of perovskites based solar cells.
Incorporating n-Octylammonium iodide into the perovskite layer can lead to improved stability of the solar cell. It helps reduce the presence of defects and grain boundaries within the perovskite film, which can enhance the long-term stability and durability of the device under operating conditions. The choice of organic cation, such as n-Octylammonium iodide, in the perovskite layer can contribute to enhancing the power conversion efficiency of the solar cell.
Legal Information
Product of Greatcell Solar Materials Pty Ltd.
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar Materials Pty Ltd.
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
00797912581912107
description
Greatcell Solar®
description
for electrochemistry, ≥99% (NMR)
description
-
description
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
liquid
form
powder
form
powder
color
white
color
-
color
white
color
white
manufacturer/tradename
Greatcell Solar®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)