Fortfahren mit
912697
Poly(acrylamide) solution
average Mw ~10,000, 50 wt. % in H2O
Synonym(e):
PAM
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 181,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(C3H5NO)n
CAS-Nummer:
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
€ 181,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
viscous liquid
Quality Segment
mol wt
average Mw ~10,000
feature
hydrophilic
concentration
50 wt. % in H2O
color
colorless to light brown
SMILES string
NC(=O)C=C
InChI
1S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)
InChI key
HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
Application
Poly(acrylamide) is a water-soluble polymer made up of acrylamide subunits. Polyacrylamides have been reported to be protein resistant and biocompatible. Polyacrylamides have been used as carriers for delivery of drugs and bioactive compounds, or to as tissue engineering materials. Additionally, polycacrylamides have been used to increase the viscosity of water and facilitate the flocculation of particles present in water.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
74922292560738743
description
average Mw ~10,000, 50 wt. % in H2O
description
average Mn 150,000
description
nonionic water-soluble polymer
description
average Mn 40,000
form
viscous liquid
form
solid
form
solid
form
powder
feature
hydrophilic
feature
hydrophilic
feature
-
feature
hydrophilic
mol wt
average Mw ~10,000
mol wt
average Mn 150,000
mol wt
Mw 5,000,000-6,000,000
mol wt
average Mn 40,000
color
colorless to light brown
color
-
color
-
color
-
concentration
50 wt. % in H2O
concentration
-
concentration
-
concentration
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)