Fortfahren mit
91198
Tris(2-hydroxyethyl)methylammonium-Methylsulfat
≥98%
Synonym(e):
MTEOA MeOSO3
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 156,00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 454,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H21NO7S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
275.32
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
249-655-6
MDL number:
€ 156,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98%
form
liquid
reaction suitability
core: ammonium, reaction type: phase-transfer
functional group
amine, hydroxyl
SMILES string
COS([O-])(=O)=O.C[N+](CCO)(CCO)CCO
InChI
1S/C7H18NO3.CH4O4S/c1-8(2-5-9,3-6-10)4-7-11;1-5-6(2,3)4/h9-11H,2-7H2,1H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
WLTHPEHYBIKNHR-UHFFFAOYSA-M
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
02799A2939
description
≥98%
description
suitable for ion pair chromatography, LiChropur™, ≥99.0% (T)
description
BioXtra, ≥99.0%
assay
≥98%
assay
≥99.0% (T)
assay
≥99.0%
reaction suitability
core: ammonium
reaction suitability
-
reaction suitability
-
functional group
hydroxyl, amine
functional group
-
functional group
-
form
liquid
form
powder
form
powder or crystals
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)