Fortfahren mit
911178
PS-750-M
3 wt. % in H2O, liquid
greener alternative
Umweltfreundlichere Alternative
Synonym(e):
FI-750-M solution
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 43,60
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 292,00
€ 219,00
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 987,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(C2H4O)nC18H33NO3
CAS-Nummer:
MDL number:
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352200
€ 43,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
PS-750-M, solution, 3 wt. % in H2O
form
liquid
reaction suitability
reaction type: phase-transfer
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentration
3 wt. % in H2O
refractive index
n/D 1.3373
density
0.9931 g/mL
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced to increase catalytic efficiency and also acts as an environmentally benign and sustainable amphiphile. Click here for more information.
Application
PS-750-M 3% solution in water is a custom surfactant developed in the Handa lab.
PS-750-M allows for a variety of reactions, including challenging cross-couplings and monofluorination of indoles, to be conducted in water.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
911151776033484342
description
solution, 3 wt. % in H2O
description
-
description
2% w/w in H2O
description
98%
form
liquid
form
(Powder or Solid or Chunks), solid
form
liquid
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
density
0.9931 g/mL
density
-
density
1.005 g/mL at 25 °C
density
-
refractive index
n/D 1.3373
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.336
refractive index
-
greener alternative category
Aligned,
greener alternative category
, Aligned
greener alternative category
Aligned,
greener alternative category
Aligned,
concentration
3 wt. % in H2O
concentration
-
concentration
2% w/w in H2O
concentration
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under PS-750-M
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)