Wichtige Dokumente
911135
TU-3
Synonym(e):
4,4′-(2λ4δ2-benzo[1,2-c:4,5-c′]bis[1,2,5]thiadiazole-4,8-diyldi-5,2-thiophenediyl)bis[2-dodecylbenzonitrile], 4,8-Bis [5-(4-cyano-3-alkylphenyl)-2-thienyl] benzo[1,2-c:4,5-c′] bis [1,2,5] thiadiazole
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
Decomposition temperature: 371 °C (Decomposition start temperature)
mobility = 2.3 cm2 / Vs (@Vsd=100V)
on / off ratio = 107
Structure: BG-TC @ SiO2 / Si
electrode: Au
film: TU-3 / CHCl3 spin coat
Assay
≥99% (HPLC)
Form
powder
Mol-Gew.
897.33 g/mol
Farbe
dark green
mp (Schmelzpunkt)
291 °C
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
This material achieves a high electron mobility of 2.3 cm2/Vs or more in transistors, making it highly suitable for this application. The mobility of amorphous silicon used in general LCDs and other applications is about 0.5-1cm2/Vs.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Artikel
Professors Tokito and Takeda share design principles and optimization protocols for organic electronic devices, focusing on flexibility and low cost.
Verwandter Inhalt
In der organischen Elektronik werden organische Leiter und Halbleiter für Anwendungen in der organischen Photovoltaik, organischen Leuchtdioden und organischen Feldeffekttransistoren verwendet.
Organic electronics utilizes organic conductors and semiconductors for applications in organic photovoltaics, organic light-emitting diodes, and organic field-effect transistors.