Fortfahren mit
910228
1,3,5,7-Tetramethyl-2,4,8-trioxo-6-(2-bromophenyl)-6-phosphaadamantane
≥95%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H20BrO3P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
371.21
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95%
Form:
powder or crystals
assay
≥95%
form
powder or crystals
reaction suitability
reagent type: ligand
mp
151 °C
functional group
phosphine
Application
1,3,5,7-Tetramethyl-2,4,8-trioxo-6-(2-bromophenyl)-6-phosphaadamantane is a precursor to PAd-Dalphos (900593) and related phosphine ligands developed by the Stradiotto lab.
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)