Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 39,90 |
50 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 177,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H24N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
220.35
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-992-2
Beilstein/REAXYS Number:
2805827
MDL number:
Assay:
≥94.0% (GC), 95%
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥94.0% (GC), 95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.539
density
0.942 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CCC(C)Nc1ccc(NC(C)CC)cc1
InChI
1S/C14H24N2/c1-5-11(3)15-13-7-9-14(10-8-13)16-12(4)6-2/h7-12,15-16H,5-6H2,1-4H3
InChI key
FSWDLYNGJBGFJH-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
212.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
100 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zielorgane
Liver
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?