Merck
904627
Sigma-Aldrich
DMT-2′O-TBDMS-rG(ac)-8-13C phosphoramidite
≥98 atom % 13C, ≥95% (CP)
Synonym(e):
N-acetyl-5′-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2′-O-[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]-guanosine-8-13C, 3′-[2-cyanoethyl N,N-bis(1-methylethyl)phosphoramidite]
Größe auswählen
10 MG
€ 577,00
50 MG
€ 1.820,00
€ 577,00
Voraussichtliches Versanddatum18. Mai 2025
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
€ 577,00
50 MG
€ 1.820,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13CC47H64N7O9PSi
Molekulargewicht:
943.12
UNSPSC-Code:
41106305
NACRES:
NA.12
€ 577,00
Voraussichtliches Versanddatum18. Mai 2025
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
≥98 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (CP)
Form
powder
Methode(n)
bio NMR: suitable
oligo synthesis: suitable
Massenverschiebung
M+1
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C1C2=C(N([C@H]3[C@H](O[Si](C(C)(C)C)(C)C)[C@H](OP(N(C(C)C)C(C)C)OCCC#N)[C@@H](COC(C4=CC=CC=C4)(C5=CC=C(OC)C=C5)C6=CC=C(OC)C=C6)O3)[13CH]=N2)N=C(NC(C)=O)N1
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)