903841
Tungsten (IV) disulfide
lithium intercalated
Synonym(e):
LiWS2, Lithium intercalated 2D-Tungsten disulfide, Lithium intercalated tungsten sulfide, WS2Li
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)