902594
Diisopropyl 2-oxomalonate
≥95%
Synonym(e):
Di-isopropyl ketomalonate, Kurti amination reagent, Kurti amine umpolung reagent
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95%
Form
liquid
Brechungsindex
n/D 1.414
Dichte
1.036
InChI
1S/C9H14O5/c1-5(2)13-8(11)7(10)9(12)14-6(3)4/h5-6H,1-4H3
InChIKey
ISAKWFYKUTYAQE-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable