Fortfahren mit
90218
3-Hydroxy-propionsäure-tert.-butylester
≥98.0% (GC)
Synonym(e):
1,1-Dimethylethyl 3-hydroxypropanoate, 3-Hydroxypropanoic acid tert-butyl ester, 3-Hydroxypropionate tert-butyl ester, 3-Hydroxypropionic acid tert-butyl ester, tert-Butyl 3-hydroxypropanoate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 87,10
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 300,00
€ 225,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HOCH2CH2COOC(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
146.18
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1854888
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
€ 87,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.424
density
0.990 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
ester, hydroxyl
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)CCO
InChI
1S/C7H14O3/c1-7(2,3)10-6(9)4-5-8/h8H,4-5H2,1-3H3
InChI key
NSXCURRVJMPAPA-UHFFFAOYSA-N
Application
tert-Butyl 3-hydroxypropionate is a key starting material for the synthesis of wortmannilactone C. It can also be used to prepare three-dimensional metal-fullerene frameworks (MFFs).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
830622844094056
description
≥98.0% (GC)
description
≥97.0% (GC)
description
≥97.0% (GC)
description
analytical standard
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥97.0% (GC)
assay
≥97.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
-
form
crystals
density
0.990 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.052 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.988 g/mL at 20 °C (lit.)
density
-
refractive index
n20/D 1.424
refractive index
n20/D 1.446
refractive index
n20/D 1.420
refractive index
-
functional group
ester, hydroxyl
functional group
ester, hydroxyl, ether
functional group
ester, nitrile
functional group
-
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)