Wichtige Dokumente
901753
(S)-6-Chloro-4-(cyclopropylethynyl)-4-(trifluoromethyl)-1,4-dihydro-2H-benzo[d][1,3]oxazin-2-one
Synonym(e):
Aryl halide chemistry informer library compound X17
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder or crystals
Verfügbarkeit
available only in USA
mp (Schmelzpunkt)
135 °C
SMILES String
FC(F)(F)[C@]2(OC(=O)Nc3c2cc(cc3)Cl)C#CC1CC1
InChI
1S/C14H9ClF3NO2/c15-9-3-4-11-10(7-9)13(14(16,17)18,21-12(20)19-11)6-5-8-1-2-8/h3-4,7-8H,1-2H2,(H,19,20)/t13-/m0/s1
InChIKey
XPOQHMRABVBWPR-ZDUSSCGKSA-N
Anwendung
Vorsicht
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)