Wichtige Dokumente
901393
Polyester bis-MPA dendron 2 NHBoc, 1 carboxyl (core)
generation 1
Synonym(e):
Bis-MPA dendron, PFd-G1-COOH-NH-BOC
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
2 NHBoc, 1 carboxyl (core)
Qualitätsniveau
Form
solid
Mol-Gew.
generation 1
Anzahl Oberflächengruppen
2
Farbe
white to off-white
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid (core)
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
- Polymer architecture: Dendron
- End Group Functionality: Boc-protected amine
- Boc : tert-Butyloxycarbonyl
- Bis-MPA : 2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
Dendritic molecules' biomedical applications, particularly bis-MPA dendritic scaffolds, hold promise for drug delivery.
Dendrimers, polymer nanostructures, are synthesized for specific purposes by manipulating critical nanoscale design parameters (CNDPs).