Merck
901158
Sigma-Aldrich
2-(2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy) ethanamine
≥95%
Synonym(e):
Tri(ethylene glycol) methyl ether amine
Größe auswählen
5 G
€ 229,00
€ 229,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 229,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H17NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.21
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
NACRES:
NA.22
€ 229,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
liquid
Brechungsindex
n/D 1.441
Dichte
0.987
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
NCCOCCOCCOC
InChI
1S/C7H17NO3/c1-9-4-5-11-7-6-10-3-2-8/h2-8H2,1H3
InChIKey
OKUWOEKJQRUMBW-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 110 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Choosing the right crosslinker for your biochemical or bioconjugation research can be challenging. Our selection guide can help you find the perfect match for your applications.
Die Wahl des richtigen Vernetzungsmittels (Crosslinker) für Ihre biochemische Forschung oder Biokonjugationsforschung kann eine Herausforderung darstellen. Mit unserer Auswahlhilfe finden Sie den perfekten Crosslinker für Ihre Anwendungen.