Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 486,00 |
Über diesen Artikel
description
Band gap: 1.93 eV
Quality Segment
form
solid
mol wt
Mw 20,000-50,000 (GPC, PS standard)
sustainability
Sustainability features
mp
>200 °C
solubility
soluble (hot o-dichlorobenzene)
orbital energy
HOMO -5.36 eV , LUMO -3.43 eV
application(s)
solar energy
General description
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description - | description Band gap: 1.99 eV | description - | description - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| solubility soluble (hot o-dichlorobenzene) | solubility organic solvents: soluble (Soluble in chlorobenzene and dichlorobenzene, Limited solubility in CHCl3) | solubility chloroform: soluble, chlorobenzene: soluble, dichlorobenzene: soluble | solubility chlorobenzene: soluble, dichlorobenzene: soluble |
| mp >200 °C | mp >200 °C | mp >200 °C | mp >200 °C |
| form solid | form solid | form solid | form powder |
| orbital energy LUMO -3.43 eV , HOMO -5.36 eV | orbital energy HOMO -5.29 eV , LUMO -3.3 eV | orbital energy HOMO -5.11 eV , LUMO -3.25 eV | orbital energy LUMO -3.48 eV , HOMO -5.28 eV |
| description Band gap: 1.93 eV | description - | description Band gap: 1.86 eV | description Band gap: 1.8 eV, Limited solubility in CHCl3 |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?