Wichtige Dokumente
901040
4,9-Dibromo-2,7-bis(2-hexyldecyl)benzo[lmn][3,8]phenanthroline-1,3,6,8(2H,7H)-tetrone
Synonym(e):
2,6-Dibromonaphthalene-1,4,5,8-tetracarboxylic acid N,N′-bis(2-hexyldecyl) bisimide
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C46H68Br2N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
872.85
UNSPSC-Code:
12352103
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)