Beschreibung
Band gap: 1.6 eV
Assay
≥97%
Form
solid
Löslichkeit
chloroform: soluble
dichlorobenzene: soluble
Energie der Orbitale
HOMO -5.58 eV
LUMO -3.98 eV
SMILES String
O=C1C2=C(C=CC=C2)C(/C1=C/C3=CC(S4)=C(S3)C5=C4C(C=C(C(C6=CC=C(C=C6)CCCCCC)(C7=CC=C(C=C7)CCCCCC)C8=C9SC%10=C8SC(/C=C%11C(C(C=CC=C%12)=C%12C/%11=O)=C(C#N)C#N)=C%10)C9=C%13)=C%13C5(C%14=CC=C(C=C%14)CCCCCC)C%15=CC=C(C=C%15)CCCCCC)=C(C#N)C#N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Professor Chen (Nankai University, China) and his team explain the strategies behind their recent record-breaking organic solar cells, reaching a power conversion efficiency of 17.3%.