Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HO[CH(CH3)COO]m[CH2CH2O]nCH3
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12162002
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenApplication
Biocompatible, amphiphilic block copolymer composed of a hydrophilic PEG block and a hydrophobic poly(L-lactide) (PLLA) block. These materials have been used in control release and nanoparticle formulation for drug encapsulation and delivery applications. Well-defined materials with varying properties can be prepared by controlling the relative length of each polymer block. Hydroxyl termination allows for facile further chemical modification of these materials.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 5k-10k | description 2k-5k | description 5k-10k | description 5k-5k |
| form solid | form powder | form solid | form solid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methoxy poly(ethylene glycol)-b-poly(L-lactide)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.7 °F
Flammpunkt (°C)
> 110.4 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?