Merck
900495
Sigma-Aldrich
Gold nano-urchins
100 nm, NHS ester functionalized, conjugation kit
Synonym(e):
NHS-activated gold nanourchins, Au nanoparticles, Gold nanoparticles, Urchins
Größe auswählen
1 EA
€ 208,00
€ 208,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 208,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12141717
NACRES:
NA.23
€ 208,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
nanourchin
Haltbarkeit
12 mo. at -20 °C (If stored unopened and as specified, are stable for at least 12 months)
Lagerbedingungen
protect from light
Partikelgröße
100 nm
λmax
680 nm
Funktionelle Gruppe
NHS ester
Rechtliche Hinweise
Product of CytoDiagnostics, Inc.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Drs. Fernandes and Baptista discuss gold nanoparticles synthesis and diagnostics regulations, focusing on lateral flow assays.