900365
Gold, nanorods
10 nm diameter, λmax, 1064 nm, dispersion in H2O, citrate capped
Synonym(e):
Au Nanorods
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
dispersion in H2O
nanorod
Konzentration
35 μg/mL in H2O
Länge
65-69 nm
Durchmesser
10 nm
pH-Wert
6
λmax
1064 nm
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
- Longitudinal peak = 1064 nm (± 15 nm)
- Longitudinal absorbance OD = 1
- Transverse peak = 508 nm (± 5 nm)
- Transverse absorbance OD = 0.1
- Citrate capped
Anwendung
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable