900362
Gold, nanorods
10 nm diameter, λmax, 780 nm, dispersion in H2O, citrate capped
Synonym(e):
Au Nanorods
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
dispersion
dispersion in H2O
nanorod
Konzentration
35 μg/mL in H2O
Länge
38-42 nm
Durchmesser
10 nm
pH-Wert
7
λmax
780 nm
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
- Longitudinal peak: 780 nm ± 15 nm
- Longitudinal absorbance: OD = 1
- Transverse Peak: 511 nm ± 5 nm
- Transverse absorbance: OD = 0.15
- Citrate capped
Anwendung
Vorsicht
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable