Merck
900313
Sigma-Aldrich
Poly(caprolactone-co-glycolide)
caprolactone:glycolide 45:55, viscosity 1.5 dL/g 
Synonym(e):
PCL-PGA
Größe auswählen
5 G
€ 343,00
€ 343,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 343,00
About This Item
Lineare Formel:
CH3(C6H10O2)m(C4H4O4)nCH3
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
€ 343,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
chunks
Qualitätsniveau
Zufuhrverhältnis
caprolactone:glycolide 45:55
Viskosität
1.5 dL/g
Lagertemp.
−20°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.