Wichtige Dokumente
900087
2-(Ethyl-2,2,2-d3) toluene
≥97 atom % D, ≥98% (CP)
Synonym(e):
1-(Ethyl-2,2,2-d3)-4-methylbenzene
About This Item
Isotopenreinheit
≥97 atom % D
Assay
≥98% (CP)
Form
liquid
Massenverschiebung
M+3
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1=C(CC([2H])([2H])[2H])C=CC=C1
InChI
1S/C9H12/c1-3-9-7-5-4-6-8(9)2/h4-7H,3H2,1-2H3/i1D3
InChIKey
HYFLWBNQFMXCPA-FIBGUPNXSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
127.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
53 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)