Fortfahren mit
88720
(S)-1-[(RP)-2-(Diphenylphosphino)-ferrocenyl]-ethyldi-tert.-butylphosphin
≥97%
Synonym(e):
(2S)-1-[(1S)-1-[Bis(1,1-dimethyl-ethyl)-phosphino]-ethyl]-2-(diphenylphosphino)-ferrocen (nach CAS), Josiphos SL-J002-2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 505,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C32H40FeP2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
542.45
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
€ 505,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97%
form
powder
optical activity
[α]20/D +410±15°, c = 0.5 in chloroform
optical purity
ee: ≥99%
functional group
phosphine
SMILES string
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2P(c3ccccc3)c4ccccc4)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C27H35P2.C5H5.Fe/c1-21(29(26(2,3)4)27(5,6)7)24-19-14-20-25(24)28(22-15-10-8-11-16-22)23-17-12-9-13-18-23;1-2-4-5-3-1;/h8-21H,1-7H3;1-5H;/t21-;;/m0../s1
InChI key
STAGMXYQPGLLTD-FGJQBABTSA-N
General description
Verkauf in Zusammenarbeit mit Solvias AG
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
887548873488725
description
≥97%
description
≥97%
description
≥97%
description
≥97%
assay
≥97%
assay
≥97%
assay
≥97%
assay
≥97%
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
functional group
phosphine
functional group
phosphine
functional group
phosphine
functional group
phosphine
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
optical activity
[α]20/D +410±15°, c = 0.5 in chloroform
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
-
optical purity
ee: ≥99%
optical purity
ee: ≥99%
optical purity
ee: ≥99%
optical purity
ee: ≥99%
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)