Wichtige Dokumente
88067
Tetraphenylphthalsäureanhydrid
≥98.0% (CH)
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C32H20O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
452.50
Beilstein:
353504
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Assay
≥98.0% (CH)
mp (Schmelzpunkt)
293-297 °C
SMILES String
O=C1OC(=O)c2c1c(-c3ccccc3)c(-c4ccccc4)c(-c5ccccc5)c2-c6ccccc6
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)