Fortfahren mit
87308
Tetrahexylammonium-hexafluorophosphat
≥97.0% (gravimetric)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
[CH3(CH2)4CH2]4N(PF6)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
499.64
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352101
MDL number:
assay
≥97.0% (gravimetric)
form
powder
impurities
≤0.05% halides (as bromide)
mp
135-138 °C
SMILES string
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCCCCC[N+](CCCCCC)(CCCCCC)CCCCCC
InChI
1S/C24H52N.F6P/c1-5-9-13-17-21-25(22-18-14-10-6-2,23-19-15-11-7-3)24-20-16-12-8-4;1-7(2,3,4,5)6/h5-24H2,1-4H3;/q+1;-1
InChI key
KWQQUBRLECVPFD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)