Fortfahren mit
86909
Tetrabutylammonium-Nonafluorbutansulfonat
≥98.0%
Synonym(e):
Perfluorbutansulfonsäure Tetrabutylammoniumsalz, Tetrabutylammonium-perfluorbutansulfonat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 217,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3CH2CH2CH2)4N(CF3CF2CF2CF2SO3)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
541.56
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5219877
Assay:
≥98.0%
Form:
powder
€ 217,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0%
form
powder
reaction suitability
core: ammonium
mp
50-53 °C
functional group
amine, fluoro, sulfonic acid
SMILES string
CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C16H36N.C4HF9O3S/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;5-1(6,3(9,10)11)2(7,8)4(12,13)17(14,15)16/h5-16H2,1-4H3;(H,14,15,16)/q+1;/p-1
InChI key
VECGWISURDHBJL-UHFFFAOYSA-M
General description
Tetrabutylammonium nonafluorobutanesulfonate is a fluorinated ionic liquid (FIL). Its solid-fluid transition and nanoscale structuring have been studied using differential scanning calorimetry (DSC), rheology techniques and molecular dynamic simulations.
Other Notes
Ionic liquid
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8686879178486897
description
≥98.0%
description
puriss., ≥99.0% (T)
description
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, 97%
description
for electrochemical analysis, ≥99.0%
assay
≥98.0%
assay
≥99.0% (T)
assay
97%
assay
≥99.0% (NT)
reaction suitability
core: ammonium
reaction suitability
core: ammonium
reaction suitability
core: ammonium
reaction suitability
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
crystals
form
crystals
form
powder
mp
50-53 °C
mp
169-173 °C
mp
169-171 °C (lit.)
mp
230-236 °C (lit.), 233-237 °C
functional group
fluoro, amine, sulfonic acid
functional group
amine
functional group
amine
functional group
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
108427-52-7
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)