Merck
86331
Sigma-Aldrich
TentaGel HL-Br
extent of labeling: ~0.48 mmol/g loading
Synonym(e):
O-(2-Bromethyl)-polyethylenglykol polymer gebunden
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Produktlinie
TentaGel
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reactivity: nucleophile reactive
Kennzeichnungsgrad
~0.48 mmol/g loading
Partikelgröße
~110 μm
Lagertemp.
2-8°C
Rechtliche Hinweise
TentaGel is a trademark of Rapp Polymere GmbH
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)