Wichtige Dokumente
862304
3,4-Dehydro-L-prolin
98%
Synonym(e):
(S)-3-Pyrrolin-2-carbonsäure, 3,4-Didehydro-L-prolin
About This Item
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]20/D −385°, c = 2 in H2O
mp (Schmelzpunkt)
248-250 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)[C@H]1NCC=C1
Ersetzt durch
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?