Merck
857823
Sigma-Aldrich
4-Sulfophenylisothiocyanat Natriumsalz Monohydrat
technical grade
Synonym(e):
4-Isothiocyanato-benzolsulfonsäure Natriumsalz
About This Item
Lineare Formel:
NaO3SC6H4NCS·H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
255.25
Beilstein:
3777198
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualität
technical grade
Form
powder
Funktionelle Gruppe
isothiocyanate
sulfonic acid
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Na+].[H]O[H].[O-]S(=O)(=O)c1ccc(cc1)N=C=S
InChI
1S/C7H5NO3S2.Na.H2O/c9-13(10,11)7-3-1-6(2-4-7)8-5-12;;/h1-4H,(H,9,10,11);;1H2/q;+1;/p-1
InChIKey
TYLQYONISARSPL-UHFFFAOYSA-M
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)