Merck
856754
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-L-tryptophanamid
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H15N3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
245.28
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]22/D +17.5°, c = 2 in methanol
mp (Schmelzpunkt)
194-196 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(N)=O
InChI
1S/C13H15N3O2/c1-8(17)16-12(13(14)18)6-9-7-15-11-5-3-2-4-10(9)11/h2-5,7,12,15H,6H2,1H3,(H2,14,18)(H,16,17)/t12-/m0/s1
InChIKey
HNGIZKAMDMBRKJ-LBPRGKRZSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)