Fortfahren mit
855871
Mestranol
99%
Synonym(e):
(17α)-3-Methoxy-19-norpregna-1,3,5(10)-trien-20-in-17-ol, 17α-Acetylenyl-1,3,5(10)-estratrien-3,17β-diol-3-methylether, 17α-Ethinyloestradiol-3-methylether, 3-Methoxy-17a-acetylenylestradiol, NSC 84032
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 77,90
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H26O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
310.43
UNSPSC Code:
12352112
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-777-8
Beilstein/REAXYS Number:
2625905
MDL number:
Assay:
99%
Form:
solid
€ 77,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
99%
form
solid
optical activity
[α]15/D +3°, c = 2 in dioxane
mp
153-155 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
COc1ccc2C3CC[C@@]4(C)C(CC[C@@]4(O)C#C)C3CCc2c1
InChI
1S/C21H26O2/c1-4-21(22)12-10-19-18-7-5-14-13-15(23-3)6-8-16(14)17(18)9-11-20(19,21)2/h1,6,8,13,17-19,22H,5,7,9-12H2,2-3H3/t17-,18-,19+,20+,21+/m1/s1
InChI key
IMSSROKUHAOUJS-MJCUULBUSA-N
Gene Information
human ... ESR1(2099)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M060000013940081260001
Mestranol European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
M0600000
Mestranol
Mestranol United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1394008
Mestranol
description
99%
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
assay
99%
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
mp
153-155 °C (lit.)
mp
153-155 °C (lit.)
mp
153-155 °C (lit.)
mp
182-183 °C (lit.)
form
solid
form
-
form
-
form
-
Gene Information
human ... ESR1(2099)
Gene Information
human ... ESR1(2099)
Gene Information
human ... ESR1(2099)
Gene Information
human ... ESR1(2099)
functional group
hydroxyl
functional group
-
functional group
-
functional group
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mestranol
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)