Merck
850128
Sigma-Aldrich
1-Acetyl-5-nitroindolin
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H10N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
206.20
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
175-176 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(=O)N1CCc2cc(ccc12)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H10N2O3/c1-7(13)11-5-4-8-6-9(12(14)15)2-3-10(8)11/h2-3,6H,4-5H2,1H3
InChIKey
OJKKTNFCWMBYMT-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)