Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 180,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
2-(HO)C6H4CH=NOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
137.14
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-353-8
Beilstein/REAXYS Number:
1859881
MDL number:
Assay:
≥98.0% (NT)
Form:
crystals
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98.0% (NT)
form
crystals
mp
57-59 °C, 59-61 °C (lit.)
functional group
amine, oxime
SMILES string
O\N=C\c1ccccc1O
InChI
1S/C7H7NO2/c9-7-4-2-1-3-6(7)5-8-10/h1-5,9-10H/b8-5+
InChI key
ORIHZIZPTZTNCU-VMPITWQZSA-N
Application
- Novel uncharged triazole salicylaldoxime derivatives as potential acetylcholinesterase reactivators: This research focuses on the synthesis and evaluation of novel salicylaldoxime derivatives, aimed at reactivating acetylcholinesterase inhibited by nerve agents (MH Baghersad, A Habibi, 2023).
- Selectivity of Salicylaldoxime and its Derivatives: This study utilizes Density Functional Theory (DFT) to examine the selectivity and effectiveness of salicylaldoxime derivatives in various chemical applications (B Tuzun, 2014).
- Synthesis and Spectroscopic study of Pd(II)-Salicylaldoxime complexes with amine ligands: This paper presents the synthesis and characterization of new Pd(II) complexes with salicylaldoxime, exploring their potential uses in catalysis and material science (EN Al_Sabawi et al., 2021).
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?