Merck
83886
Sigma-Aldrich
Rink-amid (aminomethyl)-polystyrol mit Norleucin interner Standard
extent of labeling: ~1.1 mmol/g loading
Synonym(e):
Rink-Amid (Aminomethyl)polystyrol mit internem Standard-Norleucin
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Kennzeichnungsgrad
~1.1 mmol/g loading
Matrix
crosslinked with 1% DVB
Partikelgröße
200-400 mesh
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
amine
Anwendung
  • Solid support for Fmoc-based solid phase peptide synthesis (SPPS) of peptide amides.
  • This solid support contains a modified Rink amide linker attached through norleucine to aminomethylpolystyrene resin.
  • Cleavage of peptides is achieved by adding 95% TFA.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)