Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 233,00 |
Über diesen Artikel
grade
battery grade
Quality Segment
form
solution
sustainability
Sustainability features
concentration
2.0 M (LiPF6 in PC)
impurities
≤15 ppm H2O, ≤50 ppm HF
anion traces
chloride (Cl-): ≤1 ppm, sulfate (SO42-): ≤2 ppm
cation traces
Ca: ≤1 ppm, Fe: ≤1 ppm, K: ≤1 ppm, Na: ≤1 ppm, Pb: ≤1 ppm
application(s)
battery manufacturing
SMILES string
F[P-](F)(F)(F)(F)F.[Li+]
InChI
1S/F6P.Li/c1-7(2,3,4,5)6;/q-1;+1
InChI key
AXPLOJNSKRXQPA-UHFFFAOYSA-N
General description
- H2O <15 ppm
- HF <50 ppm
- APHA <50
- Battery grade
Application
Other Notes
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lithiumhexafluorophosphat -Lösung
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Bone,Teeth
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Was ist los?
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
108-32-7
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?