Fortfahren mit
809144
Polyphthalaldehyde
Cyclic
Synonym(e):
cPPA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(C8H6O2)n
UNSPSC Code:
12352200
form
powder
mol wt
average Mn 10,000-20,000
PDI
<3
Application
PPA is a self-amplified depolymerization media for dry lithography.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)