Fortfahren mit
808474
4arm-PEG10K
average Mn 10,000, norbornene
Synonym(e):
PEG-nb, PEG-norbornene, Polyethylene glycol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
[C8H9O2(C2H4O)nCH2]4C
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
Produktname
4-arm Poly(ethylene glycol) norbornene terminated, average Mn 10,000
form
powder
mol wt
average Mn 10,000
mp
43-48 °C
storage temp.
−20°C
Application
Multifunctional PEG for crosslinking, may be used to form hydrogels for biomaterial applications.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)