Fortfahren mit
807591
Silver
Nanowires, diam. × L 60 nm (±10 nm) × 40 μm (±5 μm), 5 mg/mL (in water)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 380,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12141740
€ 380,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Flash point >230 °F
Quality Segment
form
suspension
concentration
5 mg/mL (in water)
diam. × L
60 nm (±10 nm) × 40 μm (±5 μm)
color
gray
density
1.0035 g/mL
storage temp.
2-8°C
Application
Owing to unique physical and chemical properties the nanowires of silver find wide range of applications extending from catalysis to photovoltaics, touch screen display, biosensing etc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
806609807702806935
description
Nanowires, diam. × L 60 nm (±10 nm) × 40 μm (±5 μm), 5 mg/mL (in water)
description
nanowires, diam. × L 20 nm (±2 nm) × 12 μm (±2 μm), 5 mg/mL (in water)
description
Nanowires, diam. × L 60 nm (±10 nm) × 40 μm (±5 μm), 5 mg/mL (in IPA)
description
Nanowires, diam. × L 30 nm (±5 nm) × 20 μm (±3 μm), 5 mg/mL (in water)
form
suspension
form
nanowires, suspension
form
suspension
form
suspension
diam. × L
60 nm (±10 nm) × 40 μm (±5 μm)
diam. × L
20 nm (±2 nm) × 12 μm (±2 μm)
diam. × L
60 nm (±10 nm) × 40 μm (±5 μm)
diam. × L
30 nm (±5 nm) × 20 μm (±3 μm)
density
1.0035 g/mL
density
0.999 g/mL
density
0.7896 g/mL
density
0.9987 g/mL
concentration
5 mg/mL (in water)
concentration
5 mg/mL (in water)
concentration
5 mg/mL (in IPA)
concentration
5 mg/mL (in water)
description
Flash point >230 °F
description
Flash point >230 °F
description
Flash point 53.6 °F
description
Flash point >230 °F
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silver
Piktogramme
Environment
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)