Fortfahren mit
80723
(Piperidinomethyl)polystyrol
extent of labeling: ~3.5 mmol/g base loading
Synonym(e):
1-Benzylpiperidin polymer gebunden, Copolymer aus Styrol und Divinylbenzol,piperidinomethyliert, Piperidinomethyl-polystyrol, Polystyrol vernetzt mit Divinylbenzol, piperidinomethyliert
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 126,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352128
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
solid
€ 126,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solid
Quality Segment
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis, reactivity: proton reactive
extent of labeling
~3.5 mmol/g base loading
impurities
≤0.2 mmol/g Cl (resin)
matrix
crosslinked with 2% DVB
particle size
200-400 mesh
Application
(Piperidinomethyl)polystyrene is a solid supported reagent (SSR) that can be used as an acid-scavenger in solid phase organic synthesis (SPOS).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
17301473669473677
description
extent of labeling: ~3.5 mmol/g base loading
description
400-500 μm, extent of labeling: 1-2 mmol/g amine loading
description
200-400 mesh, extent of labeling: 1.0-2.0 mmol/g loading, 2 % cross-linked
description
200-400 mesh, extent of labeling: 4.0 mmol/g loading, 2 % cross-linked
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
solid
form
solid
form
-
form
-
impurities
≤0.2 mmol/g Cl (resin)
impurities
-
impurities
-
impurities
-
extent of labeling
~3.5 mmol/g base loading
extent of labeling
1-2 mmol/g amine loading
extent of labeling
1.0-2.0 mmol/g loading
extent of labeling
4.0 mmol/g loading
reaction suitability
reactivity: proton reactive, reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
particle size
200-400 mesh
particle size
400-500 μm
particle size
200-400 mesh
particle size
200-400 mesh
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)