Fortfahren mit
806986
Silver nanospheres
20 nm avg. part. size, 1 mg/mL (aqueous sodium citrate), citrate functionalized
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 171,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12141740
€ 171,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
nanospheres
Quality Segment
concentration
1 mg/mL (aqueous sodium citrate)
avg. part. size
20 nm
λmax
390 nm
functional group
citrate
storage temp.
2-8°C
Application
Silver nanomaterials have unique physical, chemical and optical properties that are currently being leveraged for a wide variety of biological applications. Additionally, silver nanoparticles have an optical color that is a function of the silver nanoparticle′s size and shape. The strong coupling of silver nanoparticles to specific wavelengths of incident light can be utilized to develop ultrabright reporter molecules, highly efficient thermal absorbers, and nanoscale “antennas” that can amplify the strength of the local electromagnetic field.
Preparation Note
Shake well before use.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
807036NCXAGSH50
description
20 nm avg. part. size, 1 mg/mL (aqueous sodium citrate), citrate functionalized
description
60 nm avg. part. size, 1 mg/mL (aqueous sodium citrate), citrate functionalized
description
Silica-Shelled, 50 nm, NanoXact, 1 mg/mL in ethanol, Standard (Silanol)
functional group
citrate
functional group
citrate
functional group
-
form
nanospheres
form
nanospheres
form
nanospheres
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
concentration
1 mg/mL (aqueous sodium citrate)
concentration
1 mg/mL (aqueous sodium citrate)
concentration
1 mg/mL in ethanol
avg. part. size
20 nm
avg. part. size
60 nm
avg. part. size
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silver nanospheres
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Piktogramme
Environment
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)