Fortfahren mit
806471
Poly(N-isopropylacrylamid)
average Mn 30,000
Synonym(e):
NIPAM-Polymer, PNIPAM, Polyacrylamid, polyNIPAM
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(C6H11NO)nCH3
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
MDL number:
form
powder
mol wt
average Mn 30,000
feature
hydrophilic
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)NC(=O)C=C
InChI
1S/C6H11NO/c1-3-5-7-6(8)4-2/h4H,2-3,5H2,1H3,(H,7,8)
InChI key
WDFKEEALECCKTJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Wärmeempfindliches Polymer, das zur Bildung eines Hydrogels verwendet werden kann. Die wässrige Polymerlösung durchläuft einen Phasenübergang von einem löslichen zu einem unlöslichen Zustand, wenn die Temperatur auf etwa 32 °C angehoben wird.
PolyNIPAM is a stimuli-responsive polymer. The low PDI means that the distribution of chain lengths is narrow which will typically lead to better reproducibility. This polymer for development of thermosensitive coated micro/nano materials, including thermoresponsive polymeric drug delivery systems.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(N-isopropylacrylamid)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)