Wichtige Dokumente
806412
2,6-Dimethylanilino(oxo)acetic acid
Synonym(e):
[(2,6-Dimethylphenyl)amino](oxo)acetic acid, [(2,6-Dimethylphenyl)carbamoyl]formic acid
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Qualitätsniveau
Form
powder
Eignung der Reaktion
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
SMILES String
O=C(C(O)=O)NC1=C(C)C=CC=C1C
InChI
1S/C10H11NO3/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)11-9(12)10(13)14/h3-5H,1-2H3,(H,11,12)(H,13,14)
InChIKey
JFTAPSBIODPQJN-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
KitAlysis™ Cu C-N (Buchwald-Hartwig) cross-coupling high-throughput screening kit. Detailed Set-Up User Guide and a downloadable excel file for calculations.