Merck
80587
Sigma-Aldrich
(S)-Fmoc-3-Methyl-β-Homophe-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
(S)-3-(Fmoc-amino)-4-(3-methylphenyl)-buttersäure, Fmoc-3-methyl-L-β-homophenylalanin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C26H25NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
415.48
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.26
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
crystals
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1cccc(C[C@@H](CC(O)=O)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)c1
InChI
1S/C26H25NO4/c1-17-7-6-8-18(13-17)14-19(15-25(28)29)27-26(30)31-16-24-22-11-4-2-9-20(22)21-10-3-5-12-23(21)24/h2-13,19,24H,14-16H2,1H3,(H,27,30)(H,28,29)/t19-/m0/s1
InChIKey
UKIDBCGNTDOQRO-IBGZPJMESA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)