Fortfahren mit
804312
2,2-difluoroethylamine hydrochloride
Synonym(e):
2,2-difluoro-1-ethanamine hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 199,00
€ 149,25
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C2H6ClF2N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
117.53
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Assay:
95%
Form:
powder
€ 149,25
Listenpreis€ 199,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
95%
Quality Segment
form
powder
mp
132-137 °C (w/decomp)
functional group
amine, fluoro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.NCC(F)F
InChI
1S/C2H5F2N.ClH/c3-2(4)1-5;/h2H,1,5H2;1H
InChI key
YSVKPVHTHFECBE-UHFFFAOYSA-N
Application
2,2-Difluoroethylamine hydrochloride was recently reported to be used as a precursor for the "elusive" difluoromethyl diazomethane species (CF2HCHN2). The difluoromethyl diazomethane intermediate can be generated in situ in the presence of tert-butyl nitrite and a catalytic amount of acetic acid.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)