Wichtige Dokumente
804029
tert-Butyl-4-aminobenzoate-(phenyl-13C6)
98 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Isotopenreinheit
98 atom % 13C
Assay
97% (CP)
Form
solid
Massenverschiebung
M+6
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
N[13C]1=[13CH][13CH]=[13C](C(OC(C)(C)C)=O)[13CH]=[13CH]1
InChI
1S/C11H15NO2/c1-11(2,3)14-10(13)8-4-6-9(12)7-5-8/h4-7H,12H2,1-3H3/i4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1
InChIKey
KYORUZMJUKHKFS-VFESMUGCSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)