Fortfahren mit
804002
Dow Corning® 736 heat resistant sealant
Synonym(e):
PDMS, Polydimethylsiloxane, Silicone Rubber, Silicone Sealant, Silicone elastomer
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
3 ea
Voraussichtliches Versanddatum26. Oktober 2026vonSchnelldorf
€ 104,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12162002
€ 104,00
Voraussichtliches Versanddatum26. Oktober 2026Details
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
paste
Quality Segment
color
red
storage temp.
2-8°C
Application
736 Heat Resistant Sealant is a one-part nonslumping paste that cures to a rubbery solid at room temperature on exposure to water vapor in the air. This silicone product is formulated to perform at temperatures ranging from -65 to 260°C (-85 to 500°F) for continuous operation and to 315°C (600°F) for intermittent exposure.
The high temperature properties of this sealant make it ideally suited for:
  • Sealing and encapsulating heating elements in appliances.
  • Aerospace gasketing.
  • Moving oven belts.
  • Industrial ovens.
  • Bag filters on smoke stacks.
  • Other critical bonding, sealing, potting, encapsulating and protective coatings are parts which perform at high temperatures.
Packaging
3 ea of 10cc syringe applicator.
Legal Information
Dow Corning is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
805998769703769681
description
-
description
10 cc dual syringe with the static mixer
description
-
description
-
form
paste
form
liquid
form
paste
form
paste
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
color
red
color
-
color
-
color
-
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)