Fortfahren mit
802964
1-Chlor-3,5-Dimethyladamantan
95%
Synonym(e):
1,3-Dimethyl-5-chloroadamantane, 1-chloro-3,5-dimethyl-Tricyclo[3.3.1.13,7]decane, 5-Chloro-1,3-dimethyladamantane
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 129,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H19Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.73
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
95%
Form:
liquid
€ 129,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Flash Point: 215°F
Quality Segment
assay
95%
form
liquid
refractive index
n/D 1.4962
density
1.0175 g/mL at 25 °C
functional group
chloro
SMILES string
C[C@]12CC3C[C@](C)(C1)CC(Cl)(C3)C2
InChI
1S/C12H19Cl/c1-10-3-9-4-11(2,6-10)8-12(13,5-9)7-10/h9H,3-8H2,1-2H3/t9-,10+,11-,12-
InChI key
PXDRFQZLDWZHPX-CDECOKDKSA-N
Application
Building block has been shown to be used as a key intermediate in the synthesis of memantine hydrochloride, which was reported to be a FDA approved drug for Alzheimer′s treatment.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1380535PHR2451696641
description
95%
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
95%
assay
95%
assay
-
assay
-
assay
95%
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
100
form
liquid
form
-
form
liquid
form
powder
refractive index
n/D 1.4962
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
-
density
1.0175 g/mL at 25 °C
density
-
density
-
density
-
functional group
chloro
functional group
-
functional group
-
functional group
iodo, fluoro
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
215.6 °F
flash_point_c
102 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)