Merck
79950
Sigma-Aldrich
N-Phthaloyl-L-phenylalanin
≥99.0% (TLC)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H13NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
295.29
Beilstein:
90080
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥99.0% (TLC)
mp (Schmelzpunkt)
181-185 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)N2C(=O)c3ccccc3C2=O
InChI
1S/C17H13NO4/c19-15-12-8-4-5-9-13(12)16(20)18(15)14(17(21)22)10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9,14H,10H2,(H,21,22)/t14-/m0/s1
InChIKey
VAYRSTHMTWUHGE-AWEZNQCLSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)